Learn More
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie
Artikelnummer. 13198159
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 13198159
Marke: Hirschmann™ 8000115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Hirschmann Instruments™ Abdeckgläser für die Mikroskopie bestehen aus Qualitätsglas und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • 0.13-0.17 mm dick
  • Gemäß DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 24 x 32 mm
Zertifizierungen CE, DIN 58884, IVD 98/79 EG