Learn More
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 46 mm
24 x 48 mm
24 x 50 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- 0.13-0.17 mm dick
- Gemäß DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 24 mm |
| Zertifizierungen | CE, DIN 58884, IVD 98/79 EG |