Learn More
Heinz Herenz Deckgläser
Artikelnummer. 30158394
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30158394 24 x 24 mm 1000 Stück
30158408 18 x 18 mm 1000 Stück
30158489 22 x 32 mm 1000 Stück
30158436 24 x 32 mm 1000 Stück
30158474 24 x 40 mm 1000 Stück
30158517 22 x 40 mm 1000 Stück
30158413 24 x 60 mm 1000 Stück
30158447 20 x 20 mm 1000 Stück
30158399 22 x 60 mm 1000 Stück
30158314 24 x 50 mm 1000 Stück
30158497 22 x 22 mm 1000 Stück
30158363 22 x 50 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30158394 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1052401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.68 CHF
    28.14 CHF / 1000 Stück
    Sparen 14.54 CHF
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutzbrille.
  • Schutzbrille
  • Größe 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Quadratisch
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 24 mm
Dicke (metrisch) 0,13 bis 0,16 mm
Abmessungen (L x B) 24 x 24 mm
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch