Learn More
Fisherbrand™ Abdeckung für Mehrzweck-Wasserbäder
Artikelnummer. 15305897 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 10 l-Universalwasserbäder
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15305897
Marke: Fisherbrand™ GPSSL05
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Deckblätter sind für die Verwendung mit flachen Schüttelwasserbädern bestimmt.
Begasungshauben
  • Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
  • Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
  • Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
  • Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
Giebelhauben
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Edelstahl-Giebelabdeckung
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Typ Schrägdeckel
Material Rostfreier Stahl