Learn More
Masterflex™ Standard-Schnellkupplung (weiblich) mit Schlauchanschluss
Click to view available options
Schlauchanschluss:
1/4 Zoll Schläuche
1/8 Zoll-Schläuche
3/8 Zoll Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben.
- Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Verbindungsstück anzuschließen — die Hälften des Verbindungsstücks rasten sofort ein.
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, Gehäuse; mit Ventil, 3/8 Zoll, Schlauch-ID, 1/4 Zoll Durchflussgröße |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5,0038 cm |
| Schlauchanschluss | 3/8 Zoll Schläuche |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid (ETO) oder Gamma |
| Material (Dichtung) | EPR |
| Maximaler Druck | 100 psi |
| Vakuumstärke | 711 Zoll Hg (28 mm Hg) |
| Max. Operating Temperature (English) | 160 °F |
| Mehr anzeigen |