Learn More
Hirschmann™ Zählkammern mit Klammern
Click to view available options
Produkttyp:
Zählkammer, Burker
Zählkammer, Neubauer
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
- Doppelnetzskalierung
- Mit Klammern
- Enthält 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EC
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Zählkammer, Burker |
| Beschreibung | Doppelnetzskalierung |
| Tiefe (metrisch) | 0.1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CE gemäß IVD 98/79 EG |
| Enthält | 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion