Learn More
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides
Artikelnummer. 12098489
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Cell Counting Chamber Slide
Countess Kammer-Objektträger
Wiederverwendbarer Objektträger
Zellzählkammer-Objektträger
Enthält:
No Stain
SafeCount Stain, 2 x 1 mL Vials
Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle
Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials
Trypan Blue Stain, 2 x 100 mL Bottles
Trypan Blue Stain, 20 x 1 mL Vials
Menge:
1250 Slides
2500 Slides
50 Slides
500 Slides
5000 Slides
50 Objektträger
Je 1
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2500 Stück
50 Stück
500 Stück
5000 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält Menge Packungsgröße
12098489 Countess Kammer-Objektträger Trypan Blue Stain, 20 x 1 mL Vials 500 Slides 500 Stück
15311986 Wiederverwendbarer Objektträger No Stain Je 1 1 Stück
31781208 Cell Counting Chamber Slide SafeCount Stain, 2 x 1 mL Vials 50 Slides 1 Set
11544596 Zellzählkammer-Objektträger No Stain 50 Objektträger 1 Stück
10399053 Countess Kammer-Objektträger Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials 50 Slides 50 Stück
12157220 Countess Kammer-Objektträger Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle 1250 Slides 1 Stück
12167220 Countess Kammer-Objektträger Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle 2500 Slides 2500 Stück
10665865 Countess Kammer-Objektträger Trypan Blue Stain, 2 x 100 mL Bottles 5000 Slides 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12098489 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 CHF
    2013.65 CHF / 500 Stück
    Sparen 301.35 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Countess Cell Counting Chamber Slides are conveniently packaged for use with the Countess Automated Cell Counters. Each disposable and reusable slide features two enclosed chambers.
The Countess Chamber Slides are designed for use with the Countess 3 and 3FL automated cell counters.
  • Vorsterilisiert und einzeln verpackt
  • Verfügt über zwei getrennte, geschlossene Kammern (75 × 25 × 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm), mit denen eine Probe doppelt oder zwei verschiedene Proben gezählt werden können
  • Die Zellzählung erfolgt zentral in der Zählkammer
  • Probenladevolumen: 10 μl
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Countess Kammer-Objektträger
Produktlinie Countess
Zur Verwendung mit (Geräte) Countess™ automatischer Zellzähler
Aufnahmevermögen 10 μL/Chamber
Enthält Trypan Blue Stain, 20 x 1 mL Vials
Positionen 2 Chambers/Slide
Tiefe (metrisch) 100 μm (Chamber)
Abmessungen 75 x 25 x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm
Inhalt und Lagerung Inhalt:
10 Kartons mit 50 Countess™ Cell Counting Chamber Slides (500 Objektträger) und 20 Fläschchen Trypan Blau Färbemittel (je 1 ml).
Jeder Objektträger enthält zwei Zellzählkammern (75 mm x 25 mm x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm).
Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen.
Menge 500 Slides
compliance-icons
Produktidentifikator
  • chamber slides countess 1000 counts
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diy l)bis(azo)]bis[5-amino-4-hy