Learn More
Fisherbrand™ Countdown-Timer
Artikelnummer. 11507493 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
10 h
Höhe (metrisch):
25 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11507493
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Countdownzähler eignet sich für verschiedenste Anwendungen mit Zeitmessung. Fisherbrand™ Countdownzähler werden mit einer Traceable® Bescheinigung geliefert, welche die Genauigkeit bestätigt.
  • Timer mit voller Zifferntastatur
  • 76 x 63 x 25 mm
  • 10 Stunden
Spezifikation
Produkttyp Abwärtszähler
Zeitbereich 10 h
Alarms Akustisch
Display Digital
Abmessungen (L x B x H) 76 x 63 x 25 mm
Breite (metrisch) 63 mm
Höhe (metrisch) 25 mm
Menge Je 1