Learn More
Cumarin343, Laserqualität, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94000
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55804-65-4
C16H15NO4
285.299
MFCD00051335
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
108770
CHEBI:51941
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
55804-65-4
C16H15NO4
285.299
MFCD00051335
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
108770
CHEBI:51941
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Coumarin 343
Schmelzpunkt 240.0°C
Max. Fluoreszenz 470nm (in basic ethanol)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 409nm (in basic ethanol)
Formelmasse 285.29
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Verpackung Glasflasche
Eignung (for use as a laser dye) passes
Farbe Orange
Menge 100 mg
Physikalische Form Kristallpulver