Learn More
Cumarin 1, TRC
Artikelnummer. 30360724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360724 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC755508500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin 1
CAS 91-44-1
Summenformel C14H17NO2
Menge 500 mg
Synonym 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-(diethylamino)coumarin, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, 7D4MC, Aclarat 8678, Blancol WNS, Blancophor AW, Blancophor FFG, Blankophor SOL, Brightener SWN, C 47, C 47 (coumarin derivative), C.I. 551100, C.I. Fluorescent Brightener 140, C.I. Fluorescent Brightener 52, C.I. Fluorescent Brightening Agent 52, Calcofluor RW, Calcofluor White RW, Calcofluor White SD, Coumarin 460, Coumarin 47, DEMC, Diethylamino-4-methylcoumarin, Fluorescent Brightener 140, Fluorescent Brightener 52, HR 1, Hakkol P, Hiltamine Arctic White SOL, Kayaphor WN, Leucophor WS, Leukophor WS, MDAC, NF-MC, NSC 61830, Neo-Super HR 1, Optiblanc SPL 10, Rylux VPA, Rylux VPA-T, Tinopal SWN, Uvitex SWN, Uvitex WGS, Whitefluor B, Whitex WS, 7-(Diethylamino)-4-methyl-coumarin
InChI-Formel InChI=1S/C14H17NO2/c1-4-15(5-2)11-6-7-12-10(3)8-14(16)17-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES COC(C=C1)=CC=C1N2C(SCC3=NC(C4=CC=C(C)C=C4)=NO3)=NN=C2C5=CC=NC=C5
IUPAC-Name 7-(Diethylamino)-4-Methylchromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
Formelmasse 231.1259