Learn More
Cumalinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497196 5 g 5 Gramm
11407206 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25521.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 500-05-0 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
Coumalic acid undergoes thermal reaction with 1,3-butadiene to yield dimethyl tricycle[3.2.1.02,7]oct-3-ene-2,4-dicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumalinsäure durchläuft eine thermische Reaktion mit 1,3-Butadien zu dreizyklischem Dimethyl[3.2.1.02,7]-oct-3-en-2,4-dicarboxylat.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500-05-0
Summenformel C6H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 140.09
MDL-Nummer MFCD00006644
InChI-Schlüssel ORGPJDKNYMVLFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumalic acid, 2-oxo-2h-pyran-5-carboxylic acid, cumalic acid, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxopyran-5-carboxylic acid, unii-ob1jpy343g, 2-pyrone-5-carboxylic acid, alpha-pyrone-5-carboxylic acid, .alpha.-pyrone-5-carboxylic acid, ob1jpy343g
PubChem CID 68141
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumalic acid
Schmelzpunkt ∼208°C (decomposition)
Siedepunkt 218°C (120 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 119747
Merck Index 14,2557
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
IUPAC-Name 6-Oxopyran-3-Carbonsäure
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) 97%