Learn More
Bochem™ Docht für Spiritusbrenner, L=1m, B=12mm
Artikelnummer. 10768281
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10768281
Marke: Bochem™ 7201