Learn More
Sartorius™ Baumwolllinter FN 7A Chromatographiepapier
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Bogen |
| Güte | FN 7 A |
| Material | Baumwolllinter |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Länge (metrisch) | 580 mm |
| Verfahren | Chromatographie |