Learn More
Sartorius™ FN 3 Chromatographiepapier aus Baumwoll-Linters
Artikelnummer. 10400282 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Breite (metrisch):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10400282
Marke: Sartorius™ FT2503300580N
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Format Bogen
Güte FN 3
Material Baumwolllinter
Breite (metrisch) 580 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Verfahren Chromatographie