Learn More
SNV Comines™ Laborkittel aus Baumwolle
Artikelnummer. 12120920
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
42
44
50
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12120920 50 1 Stück
12150920 42 1 Stück
12160920 44 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12120920 Lieferant SNV Comines™ Lieferanten-Nr. ANTLB00400T3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55 CHF
    18.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 15.29 CHF
    45% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.
  • White in color
  • Collared with lapels
  • 4 buttons
Spezifikation
Produkttyp Xavier Laborkittel
Größe 50
Geschlecht Herren
Material 100 % Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tasten
Anzahl Taschen 4
Größe (metrisch) Brustkorb 108 cm
Enthält 2 Flache Taschen, 1 Brusttasche 1  Innentasche, Öffnungswinkel
Bauweise 100% Cotton