Learn More
Sperian™ Handschuhe, Baumwolle/Elasthan
Artikelnummer. 12559797
Click to view available options
Größe:
6/8
Klein
Packungsgröße:
12 Paare
12 Stück
Artikelnummer. 12559797
Marke: Sperian™ RU711_6
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Verfahren, bei denen ein sauberer, faserfreier Handschuh erforderlich ist. Sperian™ Honeywell™ Weiße Handschuhe aus Baumwolle/Elasthan eignen sich optimal für die Nachbearbeitung in den Bereichen Mechanik, Uhrmacherei, Schmuckherstellung und Fotografie.
  • Industrieschnitt, Rand mit Kante
  • Beidhändig nutzbar und damit kostengünstiger
  • Die eingewebte Baumwolle stärkt die mechanische Leistung des Handschuhs und absorbiert gleichzeitig den Schweiß der Hand für zusätzlichen Komfort
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt und begrenzt das Eindringen von Schmutz
  • Geripptes Bündchen, um einen hohen Komfort am Handgelenk zu gewährleisten und so das Risiko zu vermeiden, dass es sich verfängt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Klasse 5
Bauweise Jersey-Strick
Hand Beidhändig
Material Baumwolle, Elastan
Produkttyp Handschuhe
Größe 6/8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Endbearbeitung bei mechanischen Verfahren, Uhrmacherei, Schmuck, Fotografie. Bearbeitungsvorgänge, bei denen ein sauberer Handschuh ohne Plüsch erforderlich ist.
Menge 12/Packung
Länge (metrisch) 19,5 bis 21 cm