Learn More
Cotinin, LoGiCal
Artikelnummer. 30464282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464282 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464282 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0517.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cotinine
CAS 486-56-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cotinine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC-Name (5S)-1-Methyl-5-Pyridin-3-ylpyrrolidin-2-on
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
Menge 10 mg
Formelmasse 176,095 g/mol