Learn More
(-)-Cotinine 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cotinine |
| CAS | 486-56-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cotinine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H12 N2 O |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| Mehr anzeigen |