Learn More
Cotarninchlorid, TRC
Artikelnummer. 30357062
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357062 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC71750050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cotarnine Chloride
CAS 10018-19-6
Summenformel C12 H14 N O3 . Cl
Menge 50 mg
Synonym 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (1:1), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (8CI,9CI), Cotarnine chloride (6CI,7CI), 7,8-Dihydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium chloride, Cotarninium chloride, Stypticin
InChI-Formel InChI=1S/C12H14NO3.ClH/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13;/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COc1c2OCOc2cc3CC[N+](=Cc13)C
IUPAC-Name 4-Methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-6-iumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 255.7
Formelmasse 255.0662