Learn More
Corning™ X25 Wiederverwendbare Verschlussmatte aus Silikon .
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Material:
Silikonkautschuk
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Die Thermowell Verschlussmatte ist mindestens 5 mal autoklavierbar.
Die Silikongummi-Matten sind preiswert im Vergleich zu anderen Verschluss-Methoden und gewährleisten 100%ige Versiegelung in Thermocyclern mit beheizten Deckeln und Klemm- oder Schraubvorrichtung.
Typ: Thermowell Verschlussmatte 96 Wells
Die Silikongummi-Matten sind preiswert im Vergleich zu anderen Verschluss-Methoden und gewährleisten 100%ige Versiegelung in Thermocyclern mit beheizten Deckeln und Klemm- oder Schraubvorrichtung.
Typ: Thermowell Verschlussmatte 96 Wells
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silikonkautschuk |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Karton | 25 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Dichtungsmatte |
| Plate Compatibility | 96-Well-Polypropylenplatte |