Beschreibung
pulliSpeziell entwickelte Träger und Griffe ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben pro Träger/li liDas modulare Design macht sie zu einem nützlichen Träger für die immunzytochemische Färbung auf mehreren Abschnitten/li/ul/p
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 3 x 4 |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Einsatz |
| Wellanzahl | 12 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Gewebeträger, Träger und Siebe für die Kultur kleiner Organe, Gewebeschnitte oder Explantate an der Grenzfläche zwischen Luft und Medien verwendet und bietet eine grobe Filtration von Gewebehomogenaten, Zellsuspensionen und Mikroträgern |
| Anzahl pro Karton | 48/Karton |
| Mehr anzeigen |