Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Träger-Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-176976 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
24 mm
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 10631272
Marke: Corning™ 3520
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung
Speziell konstruierte Netwell Tragegestelle und Griffe ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu zwölf Proben pro Gestell
Reagenzschalen sind in Weiss für kolorimetrische Experimente oder in Schwarz zur verbesserten Sichtbarkeit der Gewebesektionen lieferbar
Jedes Tragegestell-Kit enthält 8 Tragegestelle und 8 Griffe
Typ: Netwell™ Tragegestell, für 15mm Einsätze, nicht steril, einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Trägerkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu (12 ) Proben pro Träger
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Anzahl pro Packung 8/Packung
Anzahl pro Karton 8/Karton