Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
3 μm
Anzahl pro Packung:
1/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Gewebekulturbehandelt für anhaftungsabhängiges Zellwachstum, Anhaftung und Differenzierung
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Zellwachstumsbereich 0.33 cm2pro Well
- Das Einzelpaket enthält zwei HTS Transwell-24 Platten, die in zwei 24-Well Platten geladen und mit zwei offenen Reservoirs geliefert werden
- Die Großpackung besteht aus 12 HTS Transwell-24 Platten, die in zwölf 24-Well Platten geladen werden
- Die offene Reservoirplatte dient zur Zellkultivierung ohne zusätzliches Pipettieren (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Kapazität (metrisch) | 0,6 ml (Well) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 0,33 cm2 |
| Material | Polycarbonat |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Einsatzsystem |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,6 ml |
| Wellanzahl | 24 |
| Enthält | 12 HTS Transwell-24 Einheiten in zwölf 24-Well-Platten; Reservoirs separat erhältlich |
| Mehr anzeigen |