Learn More
Corning™ Reservoirs for HTS Transwell-24 PC membranes Transwell™,mit Deckel (VE=48St.)
Hergestellt aus transparentem Kunststoff für maximale Sichtbarkeit. Corning™ HTS Transwell™ transparentes, unbehandeltes Reservoir ist zur Verwendung mit HTS Transwell durchlässigen Trägern geeignet.
Marke:  Corning™ 3395
Additional Details : Gewicht : 2.49030kg
Artikelnummer. 10461242
  • 313.38 CHF / 48 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht für Zelladhäsion behandelt
  • Identischer Platzbedarf wie Standard-24 Well-Mikrotiterplatte, jedoch mit einzelnem rechteckigen Well
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Steril
Mikrotiterplatten-Einsatzsystem
48/Karton
Polystyrol
Unbehandelt
HTS Transwell™ durchlässige Träger
12/Packung