Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Transparent
Anzahl pro Packung:
10, Großpackung
20 St./Packung
5, Großpackung
Einzeln verpackt
Anzahl pro Karton:
100 (20 Packungen)
100/Karton
50/Karton
50/Packung
Beschreibung
- Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner Zellwachstumsexperimente, Klonierungsstudien, Virusisolierungen, Empfindlichkeitstests und In-vitro-Tests
- Plattenböden mit gleichmäßiger Dicke für verzerrungsfreie Beobachtung und mikroskopische Untersuchungen
- Alphanumerische Koordinaten auf der gleichen Fokusebene wie das Zellwachstum zur komfortablen Referenzierung der Well-Positionen
- Greifkanten erleichtern die Handhabung.
- Alle Platten verfügen über nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen, um Verdampfung und Kontaminationsgefahr zu minimieren.
- Aus optisch klarem Polystyrol in medizinischer Qualität
- Gammasterilisiert
- Zertifiziert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0.32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Bindungsart | TC-behandelt |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,1 bis 0,2 ml |
Sterilität | Steril |