Learn More
Corning™ Costar™ schwarze oder weiße 96-Well-Feststoffplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
Marke:  Corning™ 3915
Additional Details : Gewicht : 4.95000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022561
  • 507.10 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Schwarz
    96
    Nicht steril
    Flach
    Polystyrol
    75 bis 200 μl
    Unbehandelt
    Von Natur aus hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper