Learn More
Corning™ Costar™ 8-Pette™ und 12-Pette™ Mehrkanalpipettierer
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das ergonomische Pistolengriff-Design verhindert die Daumenermüdung bei wiederholten Pipettierverfahren
- Die Mikrometer-Einstellspindel ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung in0.5 μl-Schritten von 20 bis 200 μl
- Der getrennte Auslöser für der Spitzenabwurf verhindert ein versehentliches Abtrennen der Spitze
- Jedes Gerät wird hinsichtlich Genauigkeit und Präzision innerhalb eines Bereichs von ±2 % geprüft und kalibriert
- Vollständig autoklavierbar
- Die Testergebnisse über Genauigkeit und Präzision sind jedem Gerät beigefügt
Bestellinformation
Auch mit den meisten Fisherbrand™ Universalspitzen kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Costar 8-Pette and 12-Pette |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |