Learn More
Isofield™ Cos Non-Sterile Lightweight Cleanroom Sock - GMP Annex 1 Compatible
BIOPHARMA
The Isofield Cos single-use non-sterile lightweight cleanroom sock is GMP Annex 1 compatible, offering comfort and protection in cleanroom settings. Available in three sizes, the Cos’ hourglass heel design ensures comfort levels rivalling most reusable alternatives.
678.34 CHF
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom Socks
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
30178833
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Isofield™
70610S-M
Small/Medium
678.34 CHF
500 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30178852
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Isofield™
70610L-XL
Large/X-Large
678.34 CHF
500 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Non-sterile lightweight
  • Cleanroom socks
  • Single-use
  • 95% polyester, 5% spandex
  • Mid-calf length
  • Low linting
  • White color
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Socks
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isofield™ Cos Non-Sterile Lightweight Cleanroom Sock - GMP Annex 1 Compatible