Learn More
Invitrogen™ Cortisone Competitive ELISA Kit
Artikelnummer. 15855853
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 15855853
Marke: Invitrogen™ EIACOR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
ELISA
The Cortisone ELISA quantitates Cortisone in serum,saliva,urine,plasm,or dried fecal extracts.
Principle of the method
The Cortisone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure cortisone in extracted dried fecal samples,urine,saliva,plasma,and serum samples. This kit measures total cortisone in serum and plasma and in extracted fecal samples. A cortisone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. A cortisone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to cortisone to each well. After a two-hour incubation the plate is washed and TMB substrate is added. The substrate reacts with the bound cortisone-peroxidase conjugate to produce a colored product. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Cortison (Kendall's Compound E) ist ein Glucocorticoid und ein Produkt der Cortisol (Compound F)-Deaktivierung durch 11-beta-HSD2 (Hydroxysteroid-Dehydrogenase) und die Aktivierung des Rezeptors verhindert. Das Gleichgewicht zwischen Cortison und Cortisol-Glucocorticoiden hilft bei der Regulierung entzündungshemmender Reaktionen. Cortison ist bei allen Arten identisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 97.66 bis 100,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 29 pg/mL
Beschreibung Cortisone Competitive ELISA Kit
Assay Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Steroidhormon
Probentyp Stuhlextrakt, Plasma, Speichel, Serum, Urin
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 11.9 %
Intraassay-VK 8.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Stuhlextrakt, 50 μl; Plasma, 1 μl; Speichel, 10 μl; Serum, 1 μl; Urin, 10 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Chemisch
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min