Learn More
Cortison, 98,1%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434632 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434632 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434632 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219017205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 53-06-5
Summenformel C21H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
MDL-Nummer MFCD00003610
InChI-Schlüssel MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonym cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
IUPAC-Name (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H ,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-Cyclopenta[a]phenanthren-7,10-dion
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cortisone
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.981
Menge 5 g
Formelmasse 360.4
Physikalische Form Pulver