Learn More
Cortison21-Acetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13581640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 13581640
Marke: Thermo Scientific Acros 448960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-04-4
Summenformel C23H30O6
Molekulargewicht (g/mol) 402.49
MDL-Nummer MFCD00003609
InChI-Schlüssel ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Synonym cortisone acetate, cortisone 21-acetate, cortone acetate, incortin, biocort acetate, artriona, cortadren, scheroson, cortisyl, adreson
PubChem CID 5745
ChEBI CHEBI:3897
IUPAC-Name [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cortisone 21-acetate
Schmelzpunkt 237°C to 240°C
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,2525
Formelmasse 402.48
Reinheit (%) 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cortisone 21-acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.