Learn More
R&D Systems™ Cortisol Parameter Assay Kit
Click to view available options
Menge:
1/Packung 6 Platten
Packungsgröße:
96 Stück
Beschreibung
The Cortisol Parameter Assay Kit quantifies multi-species Cortisol in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (20 ul), urine (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Packung 6 Platten |
| Spezies | Multi-species |
| Konjugat | Biotin |
| Bindungsziel | Cortisol |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.111 ng/mL |
| Assay-Bereich | 0.16 to 10 ng/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernates (10uL), Serum (10uL), EDTA Plasma (10uL), Heparin Plasma (10uL), Saliva (20uL), Urine (10uL) |
| Prüfzeit | 2.5 hr. |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |