Beschreibung
Das Corticosteron-ELISA-Kit ist ein wettbewerbsfähiges ELISA Modell, das zur Quantifizierung von Maus-, Ratten- und menschlichem Corticosteron (CORT) in Serum, Plasma, Speichel, Urin und Milch mit einer Sensitivität von 0,33 ng/ml entwickelt wurde. - Großer Dynamikbereich – quantifiziert 0,391–25 ng/ml – schnelle Assay-Zeit – vollständige Ergebnisse in 3 Stunden – hohe Erholungsrate – erreicht 98 % allgemeine Erholung – Neue und verbesserte Version von ab108821, die in über 150 Publikationen zitiert wurde
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0,391 bis 25 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.33 ng/mL |
| Nachweisbare Analyten | Corticosteron () |
| Assay | Corticosteron-ELISA-Kit |
| Immunassay-Kit-Format | Wettkampfausrüstung ELISA |
| Produkttyp | Wettkampf ELISA |
| Probentyp | Milch, Plasma, Speichel, Serum, Urin |
| Ausreichend für | 96 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Immunassay-Kit-Klasse | RUO |
| Mehr anzeigen |