Learn More
Coronene, TRC
Artikelnummer. 30356123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356123 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC695500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coronene
CAS 191-07-1
Summenformel C24 H12
Menge 100 mg
Synonym Coronene, Circumbenzene, NSC 90725
InChI-Formel InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
SMILES c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c6c5c4c3c27
IUPAC-Name Coronen
Molekulargewicht (g/mol) 300.35
Formelmasse 300.0939