Beschreibung
- Corning Universalspitzen sind so konzipiert, dass sie mit den meisten Pipetten führender Marken zuverlässig kompatibel sind. (Ein Leitfaden zur Pipettenspitzenkompatibilität kann angefordert oder heruntergeladen werden von der Corning Webseite).
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Flüssigkeitsabgabe.
- 1-200 μDie L-förmigen Universalspitzen sind in 250er-Schritten abgestuft.μL, 500 μL und 1.000 μL-Volumina.
- Wählen Sie aus drei Verpackungsoptionen: Stapelrackspitzen verfügen über einen Stapel von fünf Racks mit je 96 Spitzen für insgesamt 480 Spitzen in einem platzsparenden Design. Spitzen in der Großpackung sind unsteril und eine sehr wirtschaftliche Lösung.
- RNase-/DNase-frei.
- Nicht pyrogen.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200μ L |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Runden |
| Verpackung | 400 Spitzen/Stapelgestell |
| Menge | 400 Spitzen x 10 Racks/Cs. |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Graduierungen | 10, 50, 100 μl |