Learn More
Corning™ Schalen für sehr niedrige Zelladhäsion
Die einzigartige kovalent gebundene Hydrogel-Oberfläche ist hydrophil und neutral geladen
Marke:  Corning™ 3262
Additional Details : Gewicht : 0.49050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10000762
  • 695.37 CHF / 20 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus optisch klarem PS.
Alle Platten haben einen Stapelrand
Mit Ventilationsöffnungen für guten Gasaustausch
Corning™ CellBIND™ und behandelt für optimale Zellanhaftung
Ultra Low Attachment und unbehandelt wenn keine Zellanhaftung erwünscht ist
Gammasterilisiert, zertifiziert pyrogenfrei
φ/H: 100/20mm
Kulturfläche: 55 cm2
Bestellinformation
Steril; verpackt in Beuteln zu fünf Stück.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
20 mm
Clear
Yes
100 mm
Polystyrol
Cell Culture Petri Dish
16.5 mL (Well)
20/Cs.
Rund (U)
Rund
Polystyrene
55 cm2
Sterile
Ultra-Low Binding
Yes
Lid
5/Pk.