Learn More
Corning™ TD kurze serologische Einwegpipetten
Artikelnummer. p-3319903 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
50 ml
Länge (metrisch):
215 mm
358 mm
Packungsgröße:
400 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10363423
Marke: Corning™ 7078B5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steril, Pipetten mit Stopfen sind für Volumenabgabe kalibriert.
  • Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
  • Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
  • Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Ja
Kalibriert Ja
Material Borosilikatglas
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0,1 ml
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Negative Graduierungen 3 ml
Spitzenform Rund
Verpackungsart Multipackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,16 oz.
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 215 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja