Learn More
Corning™ TD kurze serologische Einwegpipetten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
50 ml
Länge (metrisch):
215 mm
358 mm
Packungsgröße:
400 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
- Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
- Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Spezifikation
Spezifikation
| Aspiratorstopfen | Ja |
| Kalibriert | Ja |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,5 ml |
| Länge (angloamerikanisch) | 14,09 in. |
| Negative Graduierungen | 3 ml |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackungsart | Multipackung |
| Mehr anzeigen |