Learn More
Corning™ Low Concentration Synthemax II Microcarriers
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Marke: Corning™ 3781
Additional Details : Gewicht : 0.04536kg
Beschreibung
Mikroträger sind Synthemax II-oberflächenbehandelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und so Zellausbeute und -viabilität zu maximieren.
- USP Klasse VI Polystyrol-Material bietet eine konsistente Plattform
- Speziell entwickeltes Substrat erzeugt eine synthetische Oberfläche auf den Mikroträgern für Stammzellexpansion
- Höchster Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
- Garantiert nicht-pyrogenisch
- Als geschlossene Systemlösung erhältlich
- Bead-Größe: 125 bis 212 μm
- Dichte: 1.026 ± 0.004
- cm2/Gramm: 360
Spezifikation
Mikroträger 10 g-Flasche | |
Soll Scale-Up-Prozesse vereinfachen | |
Synthemax™ II Oberfläche | |
Polystyrol | |
1er-Karton |
Corning™ Low Concentration Synthemax™ II Microcarriers | |
Fermenter | |
Steril | |
125 bis 212 μm |