Learn More
Corning™ Einweg-Probenbehälter aus Kunststoff mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 11855400 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 ml
45 mL
120 mL
240 mL
300 mL
Durchmesser (metrisch):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Höhe (metrisch):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
400 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
11855400 120 mL 45 mm 91 mm 200 Stück
10176143 13 ml 16 mm 94 mm 500 Stück
10268673 45 mL 30 mm 84 mm 400 Stück
10369783 120 mL 68 mm 52 mm 200 Stück
10618774 240 mL 80 mm 75 mm 100 Stück
10763394 300 mL 63 mm 112 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11855400 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 17304H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 CHF
    99.00 CHF / 200 Stück
    Sparen 7.00 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten in ordnungsgemäß verschlossenem Zustand eine zuverlässige, auslaufsichere Abdichtung und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Praktische Bedienung mit einer Hand
  • Aus wiederverwertbarem, lichtdurchlässigem Polypropylen mit geraden Seitenwänden und flachen Böden
  • Die Schnappdeckelabdichtung hält die Kappe geschlossen und sicher
  • Polypropylen
  • Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Klappdeckel mit rauer Oberfläche zum Markieren mit Bleistift oder Filzstift
  • Der patentierte Verschlussmechanismus sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Kapazität (metrisch) 120 mL
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Höhe (metrisch) 91 mm
Menge 200/Pk.