Learn More
Corning™ Fugenlose 1536-Well Multiwell-Platten
Garantiert präzise Handhabung von Flüssigkeiten.
Marke: Corning™ 7247
Additional Details : Gewicht : 3.24000kg
Beschreibung
Speziell für Kalypsys™ Systeme entwickelt. Mit der “gleichmäßigen” Well-Anordnung erzielen die Well-Platten erhöhte Präzision und hervorragende Hitzeversiegelung mit Standard-Dichtungsbändern.
- Mit drei Oberflächen erhältlich: unbehandelt, gewebekulturbehandelt und Corning CELLBIND™
- Auswahl zwischen schwarz, weiß und schwarz mit transparentem Boden
Spezifikation
Standard | |
32 x 48 | |
1536-Well Assay-Mikrotiterplatten | |
Polystyrol | |
1536 | |
Nicht steril | |
Flach | |
50/Karton |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
Automatisierte Dispenser, einschließlich PerkinElmer FlexDrop™ | |
12,5 μl | |
8 μl | |
Unbehandelt | |
Für Kalypsys™ Systeme, gewährleistet eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten | |
10 St./Packung |