Learn More
Corning™ Einwegbeutel für HYPERStack™ Gefäße
Artikelnummer. 17293574 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Schlauchstil:
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
PVC-Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schlauchstil unitSize
17293574 5 l Heißsiegelfähige, flexible Schläuche 1 Stück
15543861 20 l Heißsiegelfähige, flexible Schläuche 1 Stück
17203584 5 l PVC-Schläuche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17293574 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9120075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird zum Hinzufügen von Medien, Trypsin oder zum Quenchen von Substraten verwendet, um die Zellkultur in einer vollständig geschlossenen Lösung zu vervollständigen
Diese Einwegbeutel können mittels Schweißen oder über vormontierte Mehrzweckanschlüsse an Schläuche angeschlossen werden. Sie können zum Hinzufügen von Medien, Trypsin oder zum Quenchen von Substraten verwendet werden, um die Zellkultur in einer vollständig geschlossenen Lösung zu vervollständigen.
Filmtyp: ULDPE
Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HyperStack™ Gefäße zum Hinzufügen von Trypsin-Substraten, um die Zellkultur in einer vollständig geschlossenen Lösung zu vervollständigen
Schlauchstil Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
Filmbeschreibung ULDPE
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anschlussdetail Anschluss 1 – 12 L x 0,118 ID x 0,164 in. AD PVC-Schläuche, 0,37 in. x 0,12 in. Reduzierstück, Anschluss 2 – MPC-Steckverbinder mit 0,37 in.-Buchse, MPC-Kappe, Luer-Steckverbinder mit Luer-Buchse, auswechselbares Ventil, Beutelanschluss mit 0,5 in.-Buchse
Menge Jeweils
Kapazität (metrisch) 5 l