Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Zylinder mit Graduierung mit einzelner metrischer Skala
Artikelnummer. 11397861 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
2000 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Kapazität (metrisch)
11397861 6 Stück -
11317871 12 Stück -
11387861 12 Stück -
11347861 12 Stück -
11357861 12 Stück -
11327871 6 Stück -
11377861 6 Stück -
11307871 3 Stück 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11397861 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3022P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 CHF
    148.82 CHF / 6 Stück
    Sparen 11.18 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparentes Polypropylen mit erhabener Graduierung an den primären Skalenpunkten
  • Sechskantfuß
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC)
  • Die Toleranzen entsprechen ISO 6706
Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Polypropylen
Toleranz ±2 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Kalibrierung für Inhalt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,65 in.
Umfang Einzeln
Durchmesser (metrisch) 4.2 cm
Menge 1/Pk., 6/Cs.
Graduierungen 2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 2 ml
Form Rund
Sterilität Unsteril
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 12,4 in.
Höhe (metrisch) 315 mm
Produkttyp Messzylinder
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,65 in.
Innendurchmesser (metrisch) 42 mm