Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Zylinder mit Graduierung mit einzelner metrischer Skala
Artikelnummer. 11387861 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Artikelnummer. 11387861
Marke: Corning™ 3022P25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparentes Polypropylen mit erhabener Graduierung an den primären Skalenpunkten
  • Sechskantfuß
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC)
  • Die Toleranzen entsprechen ISO 6706
Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Toleranz ±0,5 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anzahl pro Karton 12/Karton
Kalibrierung für Inhalt
Einwegprodukt Nein
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,78 in.
Umfang Einzeln
Durchmesser (metrisch) 2 cm
Graduierungen 0.5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 60 °C
Unterteilung 0.5 ml
Form Rund
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,78 in.
Sterilität Unsteril
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 6,7 in.
Höhe (metrisch) 170 mm
Typ Messzylinder