Learn More
Corning™ SFCA-Spritzenvorsatzfilter
Hohe Berstfestigkeit für garantierte Leistungsfähigkeit
Marke: Corning™ 431218
Additional Details : Gewicht : 0.41850kg
Beschreibung
Für Gewebekulturen und HPLC-Anwendungen.Acrylgehäuse
Für Gewebekultur- und HPLC-Anwendungen. Acryl-Gehäuse.
- 28 mm Durchmesser Griffvolumen von 0.5 bis 100 ml
- 28 mm SFCA-Filter verfügen über wirkungsvolle Filtrationsflächen, die 25 bis 45 % größer als bei anderen Marken sind; mit modifiziertem Acrylgehäuse für sehr geringe Proteinbindung und minimalen Verlust wertvoller Proteine
- Porengrößen: 0.2 μm-Filter für sehr feine Partikelentfernung und 0.45 μm Porengröße für die meisten Klärungsanwendungen
- 0.2 μm SFCA-Filter, erhältlich mit oder ohne integrierten Vorfilter, der die Filterlebensdauer bei der Verwendung von viskosen, proteinhaltigen oder Proben mit hohem Partikelgehalt verlängert
- Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA) Niedrigste Proteinbindung
SFCA sind als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert.
Bestellinformation
Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind einzeln zu 50 blisterverpackt, nicht sterile Filter zu 50.
Compliance
Hergestellt nach ISO 9002- und GMP-Standards, und zu 100 % auf Integrität getestet.
Spezifikation
Tensidfreies Celluloseacetat mit Vorfiltermembran | |
0,2 μm | |
Für Gewebekulturen und HPLC | |
87 psi | |
Spritzenfilter | |
28 mm |
SFCA mit Vorfilter | |
Steril | |
100 μl | |
Acryl | |
0,5 bis 100 ml |