Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Enghalsflaschen aus Kunststoff mit niedriger Dichte und PP-Schraubverschluss
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
Diese Flaschen werden aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt und mit einem schmalen oder breiten Hals angeboten. Die Kappe und der Dosierschlauch werden aus PP hergestellt, um den Rückfluss der Lösung zu optimieren. Die Konstruktion ermöglicht minimale Turbulenzen der Flüssigkeit in der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Sterilität | Nicht steril |
| Form | Zylindrisch |
| Höhe (metrisch) | 18 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 7,4 cm |