Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Kunststoff-Reagenzflaschen
Artikelnummer. 17283484 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
1 l
2 l
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17283484
Marke: Corning™ 1500P1L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchscheinendes Polypropylen; mit Polypropylen-Schraubverschluss.
Diese Flaschen sind aus lichtdurchlässigem Polypropylen hergestellt. Sie haben einen weiten Hals und werden mit Schraubverschlüssen aus PP geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Unsteril
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 20,4 cm
Durchmesser (metrisch) 10,8 cm