Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus PFA, wiederverwendbar
Artikelnummer. 11307851 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11307851
Marke: Corning™ 1003P100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Durchscheinendes Perfluoroalkoxy mit erhabener Graduierung
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 5.1 cm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PFA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 2.83 Zoll
Höhe (metrisch) 7.2 cm
Schritten 20 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 20 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Erhöhte Skala
Modell Griffin