Learn More
Corning™ PureCoat™ Aminkulturschalen
Positiv geladene Oberfläche verbessert die Adhäsion, erhöht die Ausbreitung und verbessert die Differenzierung für eine Vielzahl von Zellen, die schlechte Adhäsionseigenschaften in serumfreien oder serumreduzierten Bedingungen aufweisen.
79.20 CHF - 195.74 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Kulturfläche | 58,1 cm2 |
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Oberflächenbehandlung | Amin-behandelt |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553580
|
Corning™
354732 |
10/Karton |
79.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11503640
|
Corning™
356732 |
40/Karton |
195.74 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen
- Verbessert die Rückgewinnung nach dem Einfrieren und Auftauen
- Geeignet für primäre, transfizierte und anspruchsvolle Zelllinien
- Erhält die Zellen-Monolayer während der kräftigen Manipulation zur Handhabung von Flüssigkeiten
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Amin-behandelt | |
10/Packung |
58,1 cm2 | |
Rund | |
Zellkultur-Schale | |
100 mm |