Learn More
Corning™ Spritzenfilter, steril
Die Konstruktion mit PTFE gewährleistet höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Spritzenfilter werden bei Spritzen eingesetzt, die sowohl als Flüssigkeitsreservoir als auch als Druckquelle dienen. Sie sind zu 100 % auf Integrität geprüft.
Marke: Corning™ 431227
Additional Details : Gewicht : 0.45359kg
Beschreibung
Für Gewebekulturen und HPLC-Anwendungen. Polypropylen-Gehäuse.
- Durchmesser: Die Durchmesser von 25 und 50 mm reichen von 0,5 bis 100 ml
- PTFE-Spritzenfilter mit 50 mm Durchmesser eignen sich ideal zum Schutz von Vakuumleitungen und Pumpen
- PTFE-Harz (PTFE): Für die Arbeit mit Gasen oder aggressiven organischen Lösungsmitteln
- 0,2 μm-Filter für Feinstpartikelabscheidung und 0,45 μm Porengröße für die meisten Kläranwendungen
- Zertifiziert nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Hergestellt gemäß ISO 9002 und GMP-Standards
- Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt
PTFE-Membranen sind dahingehend zertifiziert, dass sie bei HPLC-Anwendungen keine Geisterpeak im UV-Bereich verursachen.
Bestellinformation
Porengröße und Membrantyp sind auf jedem Spritzenfilter aufgedruckt. Sterile Filter sind einzeln zu 50 blisterverpackt, nicht sterile Filter zu 50. Der 50-mm-PTFE-Spritzenfilter wird bei 12 geliefert.
Compliance
Hergestellt nach ISO 9002- und GMP-Standards, und zu 100 % auf Integrität getestet. HPLC-zertifizierte Filter (PTFE) durchlaufen umfangreiche Tests, um sicherzustellen, dass es zu keinen Geisterpeaks im UV-Bereich kommt.
Spezifikation
PTFE | |
Steril | |
500 μl | |
Spritzenfilter | |
50 mm |
0,2 μm | |
Für Gewebekulturen und HPLC | |
Polypropylen | |
0,5 bis 100 ml |